Stampa…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
432720010 432720050
ACRO432720010EA 192 EUR
ACRO432720010 ACRO432720050
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Punto di fusione: 222…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09414725
CAS Number: 1086375-50-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %