5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-2-(4-morpholino)pyrimidine, 4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)morpholine
432700050
432700250
ACRO432700050EA
98.6
EUR
ACRO432700050
ACRO432700250
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Formula:
C₈H₁₀BrN₃O Peso molecolare: 244,1 g/mol Punto di fusione: 91…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00483251 CAS Number: 84539-22-0 |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 93 °C |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -63° to -67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol) |