Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
432670010 432670050
ACRO432670010EA 185 EUR
ACRO432670010 ACRO432670050
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 215…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09056813
CAS Number: 307307-97-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Particle size ≤4 % (< 40 mesh)
Molasses number ≥230
Abrasion number ≥75
Iodine number ≥1000 mg/g