Stampa…
Methyltrimethoxysilane 97%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethoxy(methyl)silane
432640010 432641000
432640010.EA 82.5 EUR
432640010. 432641000.
Methyltrimethoxysilane 97%, AcroSeal®
Methyltrimethoxysilane
Formula: C₄H₁₂O₃Si
Peso molecolare: 136,22 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008342
CAS Number: 1185-55-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3695 to 1.3715 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %