Stampa…
3-Aminopicolinic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
432520050 432520250
ACRO432520050EA 114 EUR
ACRO432520050 ACRO432520250
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Punto di fusione: 200…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090153
CAS Number: 1462-86-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %