Stampa…
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Acpc-OEt.HCl, H-Acpc-OEt·HCl
432510050 432510250
ACRO432510050EA 97.1 EUR
ACRO432510050 ACRO432510250
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO₂·HCl
Peso molecolare: 165,6 g/mol
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190747
CAS Number: 42303-42-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
Elemental Analysis 8.24 to 8.66 % N