Stampa…
2-Amino-4-phenylthiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
432490010 432490050
ACRO432490010EA 48.3 EUR
ACRO432490010 ACRO432490050
2-Amino-4-phenylthiazole 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Formula: C₉H₈N₂S
Peso molecolare: 176,24 g/mol
Punto di fusione: 150…152,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039680
CAS Number: 2010-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %