Stampa…
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
432460010 432460050
ACRO432460010EA 127 EUR
ACRO432460010 ACRO432460050
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10686817
CAS Number: 581-00-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test