Stampa…
6-Iodo-1H-indazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Iodoindazole
432420010 432420050
ACRO432420010EA 161 EUR
ACRO432420010 ACRO432420050
6-Iodo-1H-indazole 97%
6-Iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₅IN₂
Peso molecolare: 244,0300 g/mol
Punto di fusione: 208…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114695
CAS Number: 261953-36-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥96.0 %