5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
432580050
432580250
ACRO432580050EA
118
EUR
ACRO432580050
ACRO432580250
5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formula:
C₅H₄FNO Punto di fusione: 152…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03092918 CAS Number: 51173-05-8 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 155 °C |
HPLC | ≥96.0 % |