Stampa…
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
432410010 432410050
ACRO432410010EA 42 EUR
ACRO432410010 ACRO432410050
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₂S
Peso molecolare: 207,25 g/mol
Punto di fusione: 109…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00206744
CAS Number: 35212-85-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %