Stampa…
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
432370010 432370050
ACRO432370010EA 128 EUR
ACRO432370010 ACRO432370050
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂S
Punto di fusione: 208…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834808
CAS Number: 1126-44-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %