Stampa…
Dichlorodiisopropylsilane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
432360050 432360250
ACRO432360050EA 54.9 EUR
ACRO432360050 ACRO432360250
Dichlorodiisopropylsilane 97%
Dichlorodiisopropylsilane
Formula: C₆H₁₄Cl₂Si
Punto di ebollizione: 168…170 °C (760 mmHg)
Densità: 1,026 g/cm³
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054895
CAS Number: 7751-38-4
UN: 2986
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %