Stampa…
1-Boc-3-oxopiperazine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
432330010 432330050
ACRO432330010EA 44.1 EUR
ACRO432330010 ACRO432330050
1-Boc-3-oxopiperazine 97%
1-Boc-3-oxopiperazine
Formula: C₉H₁₆N₂O₃
Peso molecolare: 200,238 g/mol
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02181069
CAS Number: 76003-29-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥96.0 %