Stampa…
4-Bromo-2-pyridone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
432090010 432090050
ACRO432090010EA 154 EUR
ACRO432090010 ACRO432090050
4-Bromo-2-pyridone 97%
4-Bromo-2-pyridone
Formula: C₅H₄BrNO
Punto di fusione: 203…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234041
CAS Number: 36953-37-4
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %