Stampa…
4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
432080010 432080050
ACRO432080010EA 136 EUR
ACRO432080010 ACRO432080050
4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
4-Amino-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di fusione: 206,5…208.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682913
CAS Number: 38767-72-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.7 %
UV at 245 nm A: ≤0.046
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g