Stampa…
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
432050010 432050050
ACRO432050010EA 62.2 EUR
ACRO432050010 ACRO432050050
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Punto di fusione: 44,4…46.6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683205
CAS Number: 163765-44-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +14° to +18° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)