Stampa…
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
432040010 432040050
ACRO432040010EA 47.8 EUR
ACRO432040010 ACRO432040050
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol 97%
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Formula: C₉H₁₁ClO
Punto di fusione: 59,5…59.8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075128
CAS Number: 100306-33-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)