trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₉BO₂ Punto di ebollizione: 89…93 °C (,1 mmHg) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03453666 CAS Number: 83947-56-2 |
Appearance | Colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |