Stampa…
N,N-Dimethylacrylamide 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 500 ppm
432021000 432025000
ACRO432021000EA 68.5 EUR
ACRO432021000 ACRO432025000
N,N-Dimethylacrylamide 99% stabilizzato
N,N-Dimethylacrylamide
Formula: C₅H₉NO
Peso molecolare: 99,13 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (20 mmHg)
Densità: 0,962 g/cm³
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008626
CAS Number: 2680-03-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 500 ppm