Stampa…
Cesium methanesulphonate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methanesulphonic acid cesium salt
431580050 431580250
ACRO431580050EA 63.8 EUR
ACRO431580050 ACRO431580250
Cesium methanesulphonate 98%
Cesium methanesulphonate
Formula: CH₃CsO₃S
Peso molecolare: 227,997 g/mol
Punto di fusione: 262…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075523
CAS Number: 2550-61-0
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless