Stampa…
1,3-Diossolano, anidro 99.8% stabilizzato, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 75 ppm
431560010 431561000
431560010.EA 190 EUR
431560010. 431561000.
1,3-Diossolano, anidro 99.8% stabilizzato, AcroSeal®
1,3-Diossolano
Formula: C₃H₆O₂
Peso molecolare: 74,08 g/mol
Punto di ebollizione: 74…75 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –95 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: –6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003207
CAS Number: 646-06-0
UN: 1166
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %