Stampa…
oxolinic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
431510050 431510250
ACRO431510050EA 69.6 EUR
ACRO431510050 ACRO431510250
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₅
Punto di fusione: 314…316 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00056775
CAS Number: 14698-29-4
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 311 to 314 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %