Stampa…
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
431500050 431500250
ACRO431500050EA 85.7 EUR
ACRO431500050 ACRO431500250
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
Peso molecolare: 257,33 g/mol
Punto di ebollizione: 120…135 °C (,5 mmHg)
Densità: 1,046 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01763998
CAS Number: 142851-03-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %