Stampa…
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
432400010 432400050
ACRO432400010EA 133 EUR
ACRO432400010 ACRO432400050
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774245
CAS Number: 136663-21-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
HPLC ≥96.0 %