Stampa…
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Benzothiazolecarboxaldehyde, Benzo[d]thiazole-6-carbaldehyde, Benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-Formylbenzothiazole
431150010 431150050
ACRO431150010EA 199 EUR
ACRO431150010 ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₈H₅NOS
Peso molecolare: 163,19 g/mol
Punto di fusione: 92…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03086101
CAS Number: 19989-67-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
HPLC ≥96.0 %