Stampa…
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
431110010 431110050
ACRO431110010EA 160 EUR
ACRO431110010 ACRO431110050
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09908168
CAS Number: 75680-92-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
HPLC ≥94.0 %