Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetrahydro-3-furanyl)-1,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
431100010 431100050
ACRO431100010EA 185 EUR
ACRO431100010 ACRO431100050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₀H₁₉BO₃
Peso molecolare: 198,069 g/mol
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878900
CAS Number: 331958-90-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %