Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
431060010 431060050
ACRO431060010EA 132 EUR
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formula: C₉H₁₂FN
Punto di ebollizione: 40 °C (7mbar)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07777176
CAS Number: 17797-10-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %