Stampa…
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indazole-6-carbaldehyde, 6-Formylindazole, INDAZOLE-6-CARBOXALDEHYDE, 6-Formyl-1H-indazole
431040050 431040010
ACRO431040050EA 226 EUR
ACRO431040050 ACRO431040010
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di fusione: 180,6…180.8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738282
CAS Number: 669050-69-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %