Stampa…
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
431030010 431030050
ACRO431030010EA 245 EUR
ACRO431030010 ACRO431030050
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di fusione: 166…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738279
CAS Number: 669050-70-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)