Stampa…
2-Bromo-5-formylthiazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
431010010 431010050
ACRO431010010EA 133 EUR
ACRO431010010 ACRO431010050
2-Bromo-5-formylthiazole 97%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formula: C₄H₂BrNOS
Punto di fusione: 112…113,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788567
CAS Number: 464192-28-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥96.0 %