Stampa…
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
430970010 430970050
ACRO430970010EA 196 EUR
ACRO430970010 ACRO430970050
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formula: C₆H₄INO₂
Peso molecolare: 249,01 g/mol
Punto di fusione: 241,8…242.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646072
CAS Number: 57842-10-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %