Stampa…
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Allyl glycidyl ether
430951000 430958000
430951000.EA 28.3 EUR
430951000. 430958000.
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal®
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Formula: C₆H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 154 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 0,962 g/cm³
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005143
CAS Number: 106-92-3
UN: 2219
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %