Stampa…
3-Amminopropiltrietossisilano 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trietossisilil)-1-propanamina
430941000 430948000
430941000.EA 66.8 EUR
430941000. 430948000.
3-Amminopropiltrietossisilano 99%, AcroSeal®
3-Amminopropiltrietossisilano
Formula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Peso molecolare: 221,37 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,942 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008207
CAS Number: 919-30-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA