Stampa…
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
430911000 430918000
430911000.EA 61.8 EUR
430911000. 430918000.
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formula: C₆H₁₆AlNaO₄
Peso molecolare: 202,16 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (760 mmHg)
Densità: 1,036 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011631
CAS Number: 22722-98-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %