Stampa…
Dichloro(diphenyl)silane 97%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
430891000 430898000
430891000.EA 36.1 EUR
430891000. 430898000.
Dichloro(diphenyl)silane 97%, AcroSeal®
Dichloro(diphenyl)silane
Formula: C₁₂H₁₀Cl₂Si
Punto di ebollizione: 305 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,204 g/cm³
Flash Pt: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000489
CAS Number: 80-10-4
UN: 1769
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %