Stampa…
Dimetildiclorosilano 99+%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
430881000 430888000
430881000.EA 20.7 EUR
430881000. 430888000.
Dimetildiclorosilano 99+%, AcroSeal®
Dimetildiclorosilano
Formula: C₂H₆Cl₂Si
Punto di ebollizione: 70 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –76 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: –9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000491
CAS Number: 75-78-5
UN: 1162
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %