Propilene ossido 99.5%, AcroSeal®, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₆O Punto di ebollizione: 34 °C Punto di fusione: –112 °C Densità: 0,83 g/cm³ Flash Pt: –37 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005126 CAS Number: 75-56-9 UN: 1280 ADR: 3,I |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 |