Stampa…
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 98%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Hexamethyldisilazane
430850010 430851000
430850010.EA 222 EUR
430850010. 430851000.
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 98%, AcroSeal®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso molecolare: 161.39 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0.76 g/cm³
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008259
CAS Number: 999-97-3
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04708
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA