Stampa…
Cloroformiato di etile 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
430791000 430798000
430791000.EA 40.8 EUR
430791000. 430798000.
Cloroformiato di etile 99%, AcroSeal®
Cloroformiato di etile
Formula: C₃H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 94 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –81 °C
Densità: 1,135 g/cm³
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000644
CAS Number: 541-41-3
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %