Stampa…
Tiofenolo 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
430721000 430728000
430721000.EA 30.7 EUR
430721000. 430728000.
Tiofenolo 99%, AcroSeal®
Tiofenolo
Formula: C₆H₆S
Peso molecolare: 110,18 g/mol
Punto di ebollizione: 167…169 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,078 g/cm³
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004826
CAS Number: 108-98-5
UN: 2337
ADR: 6.1,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %