Stampa…
2-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
430660010 430660050
ACRO430660010EA 24.4 EUR
ACRO430660010 ACRO430660050
2-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 97%
2-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Punto di fusione: 34…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039873
CAS Number: 452972-11-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.0 %