3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈BClO₂ Punto di fusione: 228,3…231.5 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04039010 CAS Number: 175883-63-3 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |