Stampa…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
430610010 430610050
ACRO430610010EA 47 EUR
ACRO430610010 ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
Punto di fusione: 82…83,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179438
CAS Number: 171364-80-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %