2-Nitrophenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
430590010
430590050
ACRO430590010EA
67.6
EUR
ACRO430590010
ACRO430590050
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Formula:
C₆H₆BNO₄ Punto di fusione: 147…152 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00161358 CAS Number: 5570-19-4 |
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥98.5 % |