Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
430520010 430522500
ACRO430520010EA 568 EUR
ACRO430520010 ACRO430522500
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso molecolare: 190,9156 g/mol
Punto di fusione: 260…262,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09952041
CAS Number: 947533-51-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %