Stampa…
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic Acid, 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
430340010 430340050
ACRO430340010EA 50.1 EUR
ACRO430340010 ACRO430340050
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BClO₃
Peso molecolare: 186,40 g/mol
Punto di fusione: 111…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659858
CAS Number: 89694-46-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %