Stampa…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
430320010 430320050
ACRO430320010EA 163 EUR
ACRO430320010 ACRO430320050
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Peso molecolare: 207,92 g/mol
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657735
CAS Number: 159020-59-4
Visualizza i codici
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥96.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test