Stampa…
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester
430310010 430315000
ACRO430310010EA 246 EUR
ACRO430310010 ACRO430315000
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₁BO₂
Peso molecolare: 208,1049 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (,2 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663845
CAS Number: 141091-37-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %